Tricloruro de erbio, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
35739.06
35739.14
35739.06EA
216
EUR
35739.06
35739.14
Tricloruro de erbio, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Tricloruro de erbio
Purity: 99.9%
CAS No.: 10138-41-7
Molecular Formula: ErCl3
Formula Weight: 273.62
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 1500°
MDL No.: MFCD00010989
Formula:
Cl₃Er MW: 273.62 g/mol Pto. Ebullición: 1500 °C Pto. de fusión: 774 °C Densidad: 4.1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010989 Núm. CAS: 10138-41-7 EINECS: 233-385-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...