Tricloruro de erbio, anhidro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
89917.09
89917.18
89917.09EA
212
EUR
89917.09
89917.18
Tricloruro de erbio, anhidro ≥99.9% (metals basis)
Tricloruro de erbio
Purity: 99.9%
CAS No.: 10138-41-7
Molecular Formula: ErCl3
Formula Weight: 273.62
Physical Form: Beads
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 1500°
MDL No.: MFCD00010989
Formula:
Cl₃Er MW: 273,62 g/mol Pto. Ebullición: 1500 °C Pto. de fusión: 774 °C Densidad: 4,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010989 Núm. CAS: 10138-41-7 EINECS: 233-385-0 |