Tricloruro de europio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Ampuled under argon
35738.03
35738.06
35738.14
35738.03EA
120
EUR
35738.03
35738.06
35738.14
Tricloruro de europio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Tricloruro de europio
Purity: 99.99%
CAS No.: 10025-76-0
Molecular Formula: EuCl3
Formula Weight: 258.32
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00010994
Formula:
Cl₃Eu MW: 258.32 g/mol Pto. de fusión: 850 °C Densidad: 4.89 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010994 Núm. CAS: 10025-76-0 EINECS: 233-040-4 Índice Merck: 14,3904 |