Tricloruro de gadolinio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
35736.06
35736.14
35736.06EA
226
EUR
35736.06
35736.14
Tricloruro de gadolinio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Tricloruro de gadolinio
Purity: 99.99%
CAS No.: 10138-52-0
Molecular Formula: GdCl3
Formula Weight: 263.61
Physical Form: Powder, Ampouled Under Argon
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 609°
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00011024
Formula:
Cl₃Gd MW: 263.61 g/mol Pto. de fusión: 609 °C Densidad: 4.52 g/cm³ (0 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011024 Núm. CAS: 10138-52-0 EINECS: 233-386-6 Índice Merck: 14,4326 |