Trifluoruro de gadolinio, anhidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
11293.09
11293.18
11293.09EA
80.3
EUR
11293.09
11293.18
Trifluoruro de gadolinio, anhidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trifluoruro de gadolinio
Purity: 99.99%
CAS No.: 13765-26-9
Molecular Formula: GdF3
Formula Weight: 214.25
Physical Form: Crystalline
Density: 7.1
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1231°
MDL No.: MFCD00016113
Formula:
F₃Gd Pto. de fusión: 1231 °C Densidad: 7,1 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016113 Núm. CAS: 13765-26-9 EINECS: 237-369-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III |