Trifluoruro de gadolinio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Gadolinio (III) fluoruro, Fluoruro de gadolinio (III)
41412.09 41412.18
41412.09EA 124 EUR
41412.09 41412.18
Trifluoruro de gadolinio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trifluoruro de gadolinio
Purity: 99.9% CAS No.: 13765-26-9 Molecular Formula: GdF3 Formula Weight: 214.25 Physical Form: 3-6mm Pieces Density: 7.1 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1231° MDL No.: MFCD00016113
For vacuum deposition
Formula: F₃Gd
MW: 214.25 g/mol
Pto. de fusión: 1231
Densidad: 7.1
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016113
Núm. CAS: 13765-26-9
EINECS: 237-369-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III