Tricloruro de holmio, anhidro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
18681.06
18681.14
18681.06EA
196
EUR
18681.06
18681.14
Tricloruro de holmio, anhidro ≥99.9% (metals basis)
Tricloruro de holmio
Purity: 99.9%
CAS No.: 10138-62-2
Molecular Formula: HoCl3
Formula Weight: 271.29
Physical Form: -20 Mesh
Density: 3.7
Melting Point: 718°
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00011051
Formula:
Cl₃Ho Pto. Ebullición: 1500 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 718 °C Densidad: 3,7 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011051 Núm. CAS: 10138-62-2 EINECS: 233-387-1 Índice Merck: 14,4727 |