Tricloruro de lantano 99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Lantano tricloruro, Lantano (III) cloruro
315230100 315230500 315232500
ACRO315230100EA 112 EUR
ACRO315230100 ACRO315230500 ACRO315232500
Tricloruro de lantano 99.9%
Tricloruro de lantano
Formula: Cl₃La
MW: 245.26 g/mol
Pto. Ebullición: 1000 °C
Pto. de fusión: 860 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011068
Núm. CAS: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,05379
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %