Tricloruro de lutecio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
18685.03
18685.06
18685.03EA
168
EUR
18685.03
18685.06
Tricloruro de lutecio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Tricloruro de lutecio
Purity: 99.9%
CAS No.: 10099-66-8
Molecular Formula: LuCl3
Formula Weight: 281.33
Physical Form: -20 Mesh
Density: 3.98
Melting Point: 905° subl.
Merck Reference: 14,5615
MDL No.: MFCD00011099
Formula:
Cl₃Lu Pto. de fusión: 905 °C (subl.) Densidad: 3,98 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011099 Núm. CAS: 10099-66-8 EINECS: 233-240-1 Índice Merck: 14,5615 |