Tribromuro de neodimio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
14606.14
14606.22
14606.14EA
145
EUR
14606.14
14606.22
Tribromuro de neodimio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tribromuro de neodimio hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 29843-90-1
Molecular Formula: NdBr3.xH2O
Formula Weight: 383.97(anhy)
Physical Form: Crystalline
Formula:
Br₃Nd·H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00748137 Núm. CAS: 29843-90-1 EINECS: 236-897-2 |