Tricloruro de neodimio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Neodimio (III) cloruro, Cloruro de neodimio (III)
18680.06
18680.14
18680.22
18680.06EA
95.2
EUR
18680.06
18680.14
18680.22
Tricloruro de neodimio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Tricloruro de neodimio
Purity: 99.9%
CAS No.: 10024-93-8
Molecular Formula: NdCl3
Formula Weight: 250.60
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 4.134
Melting Point: 784°
Merck Reference: 14,6450
MDL No.: MFCD00011132
Formula:
Cl₃Nd MW: 250.6 g/mol Pto. Ebullición: 1600 Pto. de fusión: 784 °C Densidad: 4.134 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011132 Núm. CAS: 10024-93-8 EINECS: 233-031-5 Índice Merck: 14,6450 |