Tricloruro de samario, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Samario (III) cloruro, Cloruro de samario (III)
Ampuled under argon
35804.04 35804.09 35804.18
35804.04EA 73.7 EUR
35804.04 35804.09 35804.18
Tricloruro de samario, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Tricloruro de samario
Purity: 99.9% CAS No.: 10361-82-7 Molecular Formula: SmCl3 Formula Weight: 256.71 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.46 Melting Point: 678° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,8347 MDL No.: MFCD00011235
Formula: Cl₃Sm
MW: 256,72 g/mol
Pto. Ebullición: Dec.
Pto. de fusión: 678 °C
Densidad: 4,46
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011235
Núm. CAS: 10361-82-7
EINECS: 233-797-0
Índice Merck: 14,8347