Cloruro de terbio (III), ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Ampuled under argon
35798.03 35798.09
35798.03EA 117 EUR
35798.03 35798.09
Cloruro de terbio (III), ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Cloruro de terbio (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 10042-88-3 Molecular Formula: TbCl3 Formula Weight: 265.29 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00011258
Formula: Cl₃Tb
MW: 265.28 g/mol
Pto. de fusión: 588
Densidad: 4.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011258
Núm. CAS: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4
Índice Merck: 14,9157