Cloruro de terbio (III), anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
41678.03
41678.06
41678.03EA
95.5
EUR
41678.03
41678.06
Cloruro de terbio (III), anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Cloruro de terbio (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 10042-88-3
Molecular Formula: TbCl3
Formula Weight: 265.29
Physical Form: -250 Mesh Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,9157
MDL No.: MFCD00011258
Formula:
Cl₃Tb MW: 265.28 g/mol Pto. de fusión: 588 Densidad: 4.35 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011258 Núm. CAS: 10042-88-3 EINECS: 233-132-4 Índice Merck: 14,9157 |