Cloruro de terbio (III) hexahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
11210.09 11210.18
11210.09EA 168 EUR
11210.09 11210.18
Cloruro de terbio (III) hexahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cloruro de terbio (III) hexahidrato
Purity: 99.99% CAS No.: 13798-24-8 Molecular Formula: TbCl3.6H2O Formula Weight: 373.38 (265.29anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00149870
Formula: Cl₃Tb·6H₂O
MW: 373.38 g/mol
Pto. de fusión: 145
Densidad: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149870
Núm. CAS: 13798-24-8
EINECS: 233-132-4
Índice Merck: 14,9157