Cloruro de terbio (III) hexahidrato ≥99.999% (metals basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
44472.06
44472.14
44472.06EA
141
EUR
44472.06
44472.14
Cloruro de terbio (III) hexahidrato ≥99.999% (metals basis), REacton®
Cloruro de terbio (III) hexahidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 13798-24-8
Molecular Formula: TbCl3.6H2O
Formula Weight: 373.38 (265.29anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,9157
MDL No.: MFCD00149870
Formula:
Cl₃Tb·6H₂O MW: 373.38 g/mol Pto. de fusión: 145 Densidad: 4.35 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149870 Núm. CAS: 13798-24-8 EINECS: 233-132-4 Índice Merck: 14,9157 |