Cloruro de iterbio (III), ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
40653.06
40653.14
40653.06EA
223
EUR
40653.06
40653.14
Cloruro de iterbio (III), ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Cloruro de iterbio (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 10361-91-8
Molecular Formula: YbCl3
Formula Weight: 279.40
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00011288
Formula:
Cl₃Yb MW: 279.4 g/mol Pto. de fusión: 854 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011288 Núm. CAS: 10361-91-8 EINECS: 233-800-5 Índice Merck: 14,10105 |