Trifluoruro de cerio ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Fluoruro de cerio (III), Cerio (III) fluoruro
21118.14 21118.22 21118.36
21118.14EA 101 EUR
21118.14 21118.22 21118.36
Trifluoruro de cerio ≥99.9%
Trifluoruro de cerio
Purity: 99.9% CAS No.: 7758-88-5 Molecular Formula: CeF3 Formula Weight: 197.12 Physical Form: Powder Density: 6.16 Melting Point: 1460° Boiling Point: ca 2300° Solubility: Practically insoluble in, but slowly hydrolyzed by water Merck Reference: 14,1998 MDL No.: MFCD00010932
Formula: CeF₃
MW: 197.11 g/mol
Pto. Ebullición: ∼2300 °C
Pto. de fusión: 1460 °C
Densidad: 6.16
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010932
Núm. CAS: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Índice Merck: 12,02042