Trifluoruro de cerio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Fluoruro de cerio (III), Cerio (III) fluoruro
41408.09
41408.18
41408.09EA
111
EUR
41408.09
41408.18
Trifluoruro de cerio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trifluoruro de cerio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7758-88-5
Molecular Formula: CeF3
Formula Weight: 197.12
Physical Form: 3-6mm Pieces
Density: 6.16
Melting Point: 1460°
Boiling Point: ca 2300°
Merck Reference: 14,1998
MDL No.: MFCD00010932
For vacuum deposition
Formula:
CeF₃ MW: 197.11 g/mol Pto. Ebullición: ∼2300 °C Pto. de fusión: 1460 °C Densidad: 6.16 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010932 Núm. CAS: 7758-88-5 EINECS: 231-841-3 Índice Merck: 14,1998 |