Trifluoruro de cerio, Patinal®
1.02269.0100 1.02269.1000
1.02269.0100EA 0 EUR
1.02269.0100 1.02269.1000
Trifluoruro de cerio, Patinal®
Trifluoruro de cerio
Formula: CeF₃
MW: 197,11 g/mol
Pto. Ebullición: ∼1730 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 817 °C
Densidad: 3,92 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00010932
Núm. CAS: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3
Índice Merck: 12,02042