Trifluoruro de disprosio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
13656.14
13656.22
13656.14EA
115
EUR
13656.14
13656.22
Trifluoruro de disprosio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trifluoruro de disprosio
Purity: 99.9%
CAS No.: 13569-80-7
Molecular Formula: DyF3
Formula Weight: 219.50
Physical Form: Crystalline Lump
Density: 7.5
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1360°
Boiling Point: 2200°
MDL No.: MFCD00016071
Formula:
DyF₃ Pto. Ebullición: 2200 °C Pto. de fusión: 1360 °C Densidad: 7,5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016071 Núm. CAS: 13569-80-7 EINECS: 236-992-9 |