Trifluoruro de erbio, anhidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11312.09
11312.18
11312.09EA
187
EUR
11312.09
11312.18
Trifluoruro de erbio, anhidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trifluoruro de erbio
Purity: 99.99%
CAS No.: 13760-83-3
Molecular Formula: ErF3
Formula Weight: 224.28
Physical Form: Granular/Powder
Density: 6.4
Melting Point: 1350°
MDL No.: MFCD00016074
Formula:
ErF₃ MW: 224.26 g/mol Pto. Ebullición: 2200 Pto. de fusión: 1350 °C Densidad: 6.4 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016074 Núm. CAS: 13760-83-3 EINECS: 237-356-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III |