Difluoruro de europio, anhidro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
41737.02
41737.04
41737.09
41737.02EA
88.8
EUR
41737.02
41737.04
41737.09
Difluoruro de europio, anhidro ≥99.9% (metals basis)
Difluoruro de europio
Purity: 99.9%
CAS No.: 14077-39-5
Molecular Formula: EuF2
Formula Weight: 189.96
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 6.495
Melting Point: 1380°
Boiling Point:
Formula:
EuF₂ MW: 189,96 g/mol Pto. Ebullición: >2400 °C Pto. de fusión: 1380 °C Densidad: 6,495 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01866333 Núm. CAS: 14077-39-5 UN: 3288 ADR: 6.1,III |