Trifluoruro de europio, anhidro ≥99.98% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
11302.04
11302.06
11302.14
11302.04EA
143
EUR
11302.04
11302.06
11302.14
Trifluoruro de europio, anhidro ≥99.98% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trifluoruro de europio
Purity: 99.98%
CAS No.: 13765-25-8
Molecular Formula: EuF3
Formula Weight: 208.96
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point:
Formula:
EuF₃ MW: 208.96 g/mol Pto. Ebullición: >2280 °C Pto. de fusión: 1390 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010998 Núm. CAS: 13765-25-8 EINECS: 237-368-9 |