Trifluoruro de europio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13659.04
13659.09
13659.04EA
127
EUR
13659.04
13659.09
Trifluoruro de europio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trifluoruro de europio
Purity: 99.9%
CAS No.: 13765-25-8
Molecular Formula: EuF3
Formula Weight: 208.96
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point:
Formula:
EuF₃ MW: 208.96 g/mol Pto. Ebullición: >2280 °C Pto. de fusión: 1390 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010998 Núm. CAS: 13765-25-8 EINECS: 237-368-9 |