Trifluoruro de holmio, anhidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11278.06
11278.14
11278.06EA
112
EUR
11278.06
11278.14
Trifluoruro de holmio, anhidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trifluoruro de holmio
Purity: 99.99%
CAS No.: 13760-78-6
Molecular Formula: HoF3
Formula Weight: 221.93
Physical Form: Crystalline Lump
Density: 7.6
Melting Point: 1143°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016142
Formula:
HoF₃ Pto. de fusión: 1143 °C Densidad: 7,6 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016142 Núm. CAS: 13760-78-6 EINECS: 237-352-1 UN: 3288 ADR: 6.1,III |