Trifluoruro de holmio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Holmium (III) fluoride
41413.09
41413.04
41413.09EA
168
EUR
41413.09
41413.04
Trifluoruro de holmio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trifluoruro de holmio
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-78-6
Molecular Formula: HoF3
Formula Weight: 221.93
Physical Form: 3-6mm Pieces
Density: 7.6
Melting Point: 1143°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016142
For vacuum deposition
Formula:
HoF₃ MW: 221.93 g/mol Pto. de fusión: 1143 Densidad: 7.6 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016142 Núm. CAS: 13760-78-6 EINECS: 237-352-1 UN: 3288 ADR: 6.1 III |