Trifluoruro de holmio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Holmium (III) fluoride
45033.18 45033.09
45033.18EA 578 EUR
45033.18 45033.09
Trifluoruro de holmio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trifluoruro de holmio
Purity: 99.9% CAS No.: 13760-78-6 Molecular Formula: HoF3 Formula Weight: 221.93 Physical Form: Powder Density: 7.6 Melting Point: 1143° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016142
Formula: HoF₃
MW: 221.93 g/mol
Pto. de fusión: 1143
Densidad: 7.6
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016142
Núm. CAS: 13760-78-6
EINECS: 237-352-1
UN: 3288
ADR: 6.1 III