Trifluoruro de lantano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A16673.14 A16673.22
A16673.14EA 60 EUR
A16673.14 A16673.22
Trifluoruro de lantano ≥99%
Trifluoruro de lantano
Purity: 99% CAS No.: 13709-38-1 Molecular Formula: F3La Formula Weight: 195.90 Odour: Odourless Melting Point: 1493° MDL No.: MFCD00011073
Formula: F₃La
Pto. Ebullición: ∼2327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1493 °C
Densidad: 5,936
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011073
Núm. CAS: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III