Trifluoruro de lutecio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Lutecio (III) fluoruro, Fluoruro de lutecio (III)
44425.03
44425.06
44425.03EA
136
EUR
44425.03
44425.06
Trifluoruro de lutecio ≥99.9% (metals basis)
Trifluoruro de lutecio
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-81-1
Molecular Formula: LuF3
Formula Weight: 231.97
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.3
Melting Point: 1182°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00016191
Formula:
LuF₃ MW: 231,96 g/mol Pto. Ebullición: 2200 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1182 °C Densidad: 8,3 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016191 Núm. CAS: 13760-81-1 EINECS: 237-355-8 UN: 3288 ADR: 6.1,III |