Trifluoruro de neodimio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13661.14
13661.22
13661.14EA
145
EUR
13661.14
13661.22
Trifluoruro de neodimio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trifluoruro de neodimio
Purity: 99.9%
CAS No.: 13709-42-7
Molecular Formula: NdF3
Formula Weight: 201.24
Physical Form: Crystalline Lump
Density: 6.5
Appearance: Pale purple
Odour: Odourless
Melting Point: 1410°
MDL No.: MFCD00011135
Formula:
F₃Nd MW: 201.24 g/mol Pto. Ebullición: 2327 Pto. de fusión: 1410 Densidad: 6.5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011135 Núm. CAS: 13709-42-7 EINECS: 237-253-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III |