Trifluoruro de samario, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
13660.14
13660.22
13660.14EA
187
EUR
13660.14
13660.22
Trifluoruro de samario, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trifluoruro de samario
Purity: 99.9%
CAS No.: 13765-24-7
Molecular Formula: SmF3
Formula Weight: 207.35
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049540
Formula:
F₃Sm MW: 207.36 g/mol Pto. Ebullición: 2323 Pto. de fusión: 1306 °C Densidad: 4.362 g/cm³ (2327 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049540 Núm. CAS: 13765-24-7 EINECS: 237-367-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III |