Fluoruro de terbio (III), anhidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trifluoruro de terbio
11213.06 11213.14
11213.06EA 159 EUR
11213.06 11213.14
Fluoruro de terbio (III), anhidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fluoruro de terbio (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 13708-63-9 Molecular Formula: TbF3 Formula Weight: 215.92 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049572
Formula: TbF₃
MW: 215.92 g/mol
Pto. Ebullición: 2277
Pto. de fusión: 1172
Densidad: 7.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049572
Núm. CAS: 13708-63-9
EINECS: 237-247-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III