Fluoruro de terbio (III), anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trifluoruro de terbio
13657.06
13657.14
13657.06EA
134
EUR
13657.06
13657.14
Fluoruro de terbio (III), anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fluoruro de terbio (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 13708-63-9
Molecular Formula: TbF3
Formula Weight: 215.92
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049572
Formula:
TbF₃ MW: 215.92 g/mol Pto. Ebullición: 2277 Pto. de fusión: 1172 Densidad: 7.23 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049572 Núm. CAS: 13708-63-9 EINECS: 237-247-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III |