Trifluoruro de tulio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
13652.06
13652.14
13652.06EA
290
EUR
13652.06
13652.14
Trifluoruro de tulio, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Trifluoruro de tulio
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-79-7
Molecular Formula: TmF3
Formula Weight: 225.93
Physical Form: Crystalline
Density: 7.9
Melting Point: 1158°
Boiling Point: 2200°
Solubility: Insoluble in water
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049611
Formula:
F₃Tm Pto. Ebullición: 2200 °C Pto. de fusión: 1158 °C Densidad: 7,9 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049611 Núm. CAS: 13760-79-7 EINECS: 237-353-7 UN: 3288 ADR: 6.1,III |