Fluoruro de iterbio (III), anhidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trifluoruro de iterbio
11189.03
11189.09
11189.18
11189.03EA
52
EUR
11189.03
11189.09
11189.18
Fluoruro de iterbio (III), anhidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fluoruro de iterbio (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 13760-80-0
Molecular Formula: YbF3
Formula Weight: 230.04
Physical Form: Lump/Powder
Density: 8.2
Melting Point: 1157°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049615
Formula:
F₃Yb MW: 230.04 g/mol Pto. Ebullición: 2227 Pto. de fusión: 1157 °C Densidad: 8.2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049615 Núm. CAS: 13760-80-0 EINECS: 237-354-2 UN: 3288 ADR: 6.1 III |