Triioduro de disprosio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Ampuled under argon
35693.03
35693.06
35693.03EA
222
EUR
35693.03
35693.06
Triioduro de disprosio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Triioduro de disprosio
Purity: 99.99%
CAS No.: 15474-63-2
Molecular Formula: DyI3
Formula Weight: 543.21
Physical Form: Flake, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green to yellow
Melting Point: 955°
MDL No.: MFCD00016072
Formula:
DyI₃ Pto. de fusión: 955 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016072 Núm. CAS: 15474-63-2 EINECS: 239-493-4 |