Triioduro de erbio, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Ampuled under argon
35695.03 35695.06
35695.03EA 117 EUR
35695.03 35695.06
Triioduro de erbio, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Triioduro de erbio
Purity: 99.9% CAS No.: 13813-42-8 Molecular Formula: ErI3 Formula Weight: 547.97 Physical Form: Pieces/Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1280° MDL No.: MFCD00016075
Formula: ErI₃
MW: 547.97 g/mol
Pto. Ebullición: 1280 °C
Pto. de fusión: 1020 °C
Densidad: ∼5.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016075
Núm. CAS: 13813-42-8
EINECS: 237-471-9