Triioduro de erbio, anhidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
43372.09
43372.18
43372.09EA
256
EUR
43372.09
43372.18
Triioduro de erbio, anhidro ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Triioduro de erbio
Purity: 99.99%
CAS No.: 13813-42-8
Molecular Formula: ErI3
Formula Weight: 547.97
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 1280°
MDL No.: MFCD00016075
Formula:
ErI₃ Pto. Ebullición: 1280 °C Pto. de fusión: 1020 °C Densidad: ∼5,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016075 Núm. CAS: 13813-42-8 EINECS: 237-471-9 |