Triioduro de gadolinio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
35735.03
35735.06
35735.03EA
156
EUR
35735.03
35735.06
Triioduro de gadolinio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Triioduro de gadolinio
Purity: 99.99%
CAS No.: 13572-98-0
Molecular Formula: GdI3
Formula Weight: 537.96
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00016114
Formula:
GdI₃ Pto. de fusión: 926 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016114 Núm. CAS: 13572-98-0 EINECS: 236-997-6 |