Triioduro de lantano, ultra seco ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Lantano triioduro
Ampuled under argon
44548.03 44548.06
44548.03EA 153 EUR
44548.03 44548.06
Triioduro de lantano, ultra seco ≥99.995% (metals basis)
Triioduro de lantano
Purity: 99.995+% CAS No.: 13813-22-4 Molecular Formula: LaI3 Formula Weight: 519.62 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00049470
Formula: I₃La
MW: 519.62 g/mol
Pto. de fusión: 772 °C
Densidad: 5.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049470
Núm. CAS: 13813-22-4
EINECS: 237-465-6