Ioduro de terbio (III), ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
13672.03
13672.06
13672.03EA
143
EUR
13672.03
13672.06
Ioduro de terbio (III), ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Ioduro de terbio (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 13813-40-6
Molecular Formula: TbI3
Formula Weight: 539.64
Physical Form: Flake, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049573
Formula:
TbI₃ MW: 539,64 g/mol Pto. de fusión: 946 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049573 Núm. CAS: 13813-40-6 EINECS: 237-472-4 |