Triioduro de tulio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
39424.03
39424.06
39424.03EA
109
EUR
39424.03
39424.06
Triioduro de tulio, ultra seco ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis)
Triioduro de tulio
Purity: 99.99%
CAS No.: 13813-43-9
Molecular Formula: I3Tm
Formula Weight: 549.65
Physical Form: Flakes, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 1260°
MDL No.: MFCD00050141
Formula:
I₃Tm Pto. Ebullición: 1260 °C Pto. de fusión: 1015 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00050141 Núm. CAS: 13813-43-9 EINECS: 237-472-4 |