Cerio (IV) óxido 99.9% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dióxido de cerio
199121000
199125000
199120025
ACRO199121000EA
62.7
EUR
ACRO199121000
ACRO199125000
ACRO199120025
Cerio (IV) óxido 99.9% (trace metals basis)
Cerio (IV) óxido
Formula:
CeO₂ Pto. Ebullición: 3468 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2600 °C Densidad: 7,13 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010933 Núm. CAS: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Índice Merck: 12,02035 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Powder (May give a pink to red-brown color due to traces lanthanum, neodymium, praseodymium, etc.) |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.1 % |