Cerio (IV) óxido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dióxido de cerio
11328.18
11328.30
11328.A1
11328.18EA
49.1
EUR
11328.18
11328.30
11328.A1
Cerio (IV) óxido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cerio (IV) óxido
Purity: 99.9%
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: 5 Micron Powder
Density: 7.132
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 2600°
Merck Reference: 14,1989
MDL No.: MFCD00010933
Formula:
CeO₂ MW: 172.11 g/mol Pto. Ebullición: 3468 Pto. de fusión: 2600 °C Densidad: 7.132 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010933 Núm. CAS: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Índice Merck: 14,1989 |