Cerio (IV) óxido ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), nanopolvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dióxido de cerio
44960.36
44960.22
44960.14
44960.36EA
893
EUR
44960.36
44960.22
44960.14
Cerio (IV) óxido ≥99.5% (REO, rare earth oxide basis), nanopolvo
Cerio (IV) óxido
Purity: 99.5% min
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: 15-30nm APS Powder, S.A. 30-50 m2/g
Density: 7.132
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 2600°
Merck Reference: 14,1989
MDL No.: MFCD00010933
Formula:
CeO₂ MW: 172.11 g/mol Pto. Ebullición: 3468 Pto. de fusión: 2600 °C Densidad: 7.132 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010933 Núm. CAS: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Índice Merck: 14,1989 |