Disprosio óxido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Trióxido de didisprosio
11319.09
11319.18
11319.30
11319.09EA
62.2
EUR
11319.09
11319.18
11319.30
Disprosio óxido ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Disprosio óxido
Purity: 99.9%
CAS No.: 1308-87-8
Molecular Formula: Dy2O3
Formula Weight: 373.00
Physical Form: Powder
Density: 7.81
Melting Point: 2340°
Merck Reference: 14,3482
MDL No.: MFCD00010986
In cermets used as nuclear reaction control rods
Formula:
Dy₂O₃ MW: 373 g/mol Pto. de fusión: 2340 °C Densidad: 7.81 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010986 Núm. CAS: 1308-87-8 EINECS: 215-164-0 Índice Merck: 14,3482 |