Disprosio óxido 99,9
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Trióxido de didisprosio
36370.14 36370.22
36370.14EA 216 EUR
36370.14 36370.22
Disprosio óxido 99,9
Disprosio óxido
Purity: 99.9% CAS No.: 1308-87-8 Molecular Formula: Dy2O3 Formula Weight: 373.00 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 7.81 Melting Point: 2340° Merck Reference: 14,3482 MDL No.: MFCD00010986
Formula: Dy₂O₃
MW: 373 g/mol
Pto. de fusión: 2340 °C
Densidad: 7.81
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010986
Núm. CAS: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Índice Merck: 14,3482