Erbio (III) óxido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trióxido de dierbio, Óxido de erbio (III), Erbio óxido
11309.06 11309.14 11309.22 11309.36
11309.06EA 89.4 EUR
11309.06 11309.14 11309.22 11309.36
Erbio (III) óxido ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Erbio (III) óxido
Purity: 99.99% CAS No.: 12061-16-4 Molecular Formula: Er2O3 Formula Weight: 382.56 Physical Form: 20 Micron Powder Density: 8.64 Melting Point: 2400° Merck Reference: 14,3646 MDL No.: MFCD00010991
Formula: Er₂O₃
MW: 382.52 g/mol
Pto. de fusión: 2400 °C
Densidad: 8.64
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010991
Núm. CAS: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7
Índice Merck: 14,3646