Erbio (III) óxido 99,9 REO basis, REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trióxido de dierbio, Óxido de erbio (III), Erbio óxido
11310.14 11310.22 11310.A1
11310.14EA 61.3 EUR
11310.14 11310.22 11310.A1
Erbio (III) óxido 99,9 REO basis, REacton®
Erbio (III) óxido
Purity: 99.9% CAS No.: 12061-16-4 Molecular Formula: Er2O3 Formula Weight: 382.56 Physical Form: Powder Density: 8.64 Melting Point: 2400° Merck Reference: 14,3646 MDL No.: MFCD00010991
Formula: Er₂O₃
MW: 382.52 g/mol
Pto. de fusión: 2400 °C
Densidad: 8.64
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010991
Núm. CAS: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7
Índice Merck: 14,3646